Learn More
1,3-Dioxolane, 99.8%, anhydrous, stabilized with 75 ppm BHT, AcroSeal™
Codice prodotto. 12140910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 12140910
Marca: Thermo Scientific Acros 431560010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-06-0, 128-37-0
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
InChI Key WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC Name 2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dioxolane
Nota nome Stabilized
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Punto di fusione -95°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 74.0°C to 75.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Residuo della combustione 0.0005% max
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilizzatore 75ppm (BHT)
Viscosità 0.66 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99.8%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.