Learn More
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15621660 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15621660 500 mL Glass Bottle 500mL
15611660 1 L Glass Bottle 1L
15608330 4 L Aluminum Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621660 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 184497500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, contains ∼75 ppm BHT as inhibitor, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-06-0
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00003207
InChI Key WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC Name 1,3-dioxolane
SMILES C1COCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dioxolane
Nota nome Contains approx.75 ppm BHT as inhibitor
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 1.06g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 76°C
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 525°F
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione n20/D 1.401(lit.)
Quantità 500 mL
Numero UN UN1166
Beilstein 102453
Peso formulazione 74.08g/mol
Pressione del vapore 70mmHg (20°C)
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus