Learn More
1,3-Dioxolane (Stabilized with BHT), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dioxolane |
| CAS | 646-06-0 |
| Formula molecolare | C3 H6 O2 |
| Quantità | 1 L |
| Sinonimo | Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1COCO1 |
| IUPAC Name | 1,3-dioxolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.08 |
| Peso formulazione | 74.0368 |