Learn More
1,3-Diphenyl-1-butanone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11469097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469097 1 g 1g
11479097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20654.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1533-20-6 | Molecular Formula: C16H16O | Molecular Weight: 224.303 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1533-20-6
Formula molecolare C16H16O
Molecular Weight (g/mol) 224.303
Numero MDL MFCD00026345
InChI Key GIVFXLVPKFXTCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenyl-1-butanone, 3-phenylbutyrophenone, b-phenylbutyrophenone, acmc-20ap3x, 1,3-diphenyl-butan-1-one, phenyl 2-phenylpropyl ketone, 1-butanone, 1,3-diphenyl, 2-alpha-methylbenzyl acetophenone
PubChem CID 137065
IUPAC Name 1,3-diphenylbutan-1-one
SMILES CC(CC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diphenyl-1-butanone
Punto di fusione 68°C to 72°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.3
Percent Purity 95%