Learn More
1,3-Diphenyl-2-thiourea, TRC
Codice prodotto. 30387964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387964 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387964 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49212550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diphenylthiourea
CAS 102-08-9
Formula molecolare C13 H12 N2 S
Quantità 50 g
Sinonimo Carbanilide, thio- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Diphenylthiourea, 1,3-Bis(phenyl)thiourea, 1,3-Diphenyl-2-thiourea, 1,3-Diphenylthiourea, Accelerant CA, Accelerator C, Accelerator CA, CA, CA 50, Diphenylthiourea, N,N'-Diphenylthiocarbamide, NSC 28134, NSC 686, Nocceler C, Rhenocure CA, Stabilisator C, Sulfocarbanilide, Thiocarbanilide, Vulkacit CA, s-Diphenylthiocarbamide, sym-Diphenylthiourea
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMILES S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC Name 1,3-diphenylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 228.31
Peso formulazione 228.0721