Learn More
1,3-Diphenylacetone, 98+%
Codice prodotto. 11397855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397855 100 g 100g
11387855 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397855 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02830.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-04-5
Formula molecolare C15H14O
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00004795
InChI Key YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC Name 1,3-diphenylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diphenylacetone
Punto di fusione 32°C to 36°C
Densità 1.04
Punti di ebollizione 330°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 974767
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 210.28
Percent Purity ≥98%