Learn More
1,3-Diphenylacetone, 99%
Codice prodotto. 11994841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994841 500 g Bottiglia in vetro 500g
10011040 25 g Bottiglia in vetro 25g
10051070 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11994841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117175000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-04-5
Formula molecolare C15H14O
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00004795
InChI Key YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC Name 1,3-diphenylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 3-Diphenylacetone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 34.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 330.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2COCH2C6H5
Quantità 500 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Peso formulazione 210.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Liquid