Learn More
1,3-Diphenylacetone, TRC
Codice prodotto. 30377660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377660 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377660 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493443500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Formula molecolare C15 H14 O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC Name 1,3-diphenylpropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 210.271
Peso formulazione 210.104