Learn More
1,3-Diphenylacetone, TRC
Codice prodotto. 30383852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383852 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383852 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4934432.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Formula molecolare C15 H14 O
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC Name 1,3-diphenylpropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 210.271
Peso formulazione 210.104