Learn More
1,3-Diphenylguanidine, 97%
Codice prodotto. 11414230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414230 100 g 100g
11472268 250 g 250g
11462268 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414230 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15234.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211.268 g/mol
1,3-Diphenylguanidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Diphenylguanidine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-06-7
Formula molecolare C13H13N3
Molecular Weight (g/mol) 211.268
Numero MDL MFCD00001758
InChI Key OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC Name 1,2-diphenylguanidine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diphenylguanidine
Punto di fusione 146°C to 150°C
Densità 1.13
Punti di ebollizione >170°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 170°C (338°F)
Odore Characteristic
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1875653
Indice di Merck 14,3324
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Peso formulazione 211.27
Percent Purity 97%