Learn More
1,3-Diphenylguanidine, TRC
Codice prodotto. 18071330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18071330 2.5 g 2.50g
18053130 500 mg 500mg
18041730 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18071330 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4626732.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-06-7
Formula molecolare C13 H13 N3
Molecular Weight (g/mol) 211.26
Sinonimo Guanidine, N,N'-diphenyl-, Guanidine, 1,3-diphenyl- (8CI), N,N'-Diphenylguanidine, 1,2-Diphenylguanidine, 1,3-Diphenylguanidine, Accel D, Accel DM-R, Accelerator BR, Accelerator D, Accelerator DPG, Chlorostain BR, DFG, DPG, DPG 75, DPG 80, Denax, Denax DPG, Diphenylguanidine, Guanid F, Melaniline, NSC 3272, Nocceler D, Nocceler D-P, Oricel D, Perkacit DP, Perkacit DPG, Rhenocure DPG, Rhenogran DPG, Rhenogran DPG 80, Rhenogran DPG 80P, Sanceler D, Sanceler D-G, Soxinol D, Soxinol DG, Vanax DPG, Vulcafor DPG, Vulkacit D, Vulkacit D/C, Vulkacit D/EG-C, Vulkazit, sym-Diphenylguanidine
IUPAC Name 1,3-diphenylguanidine
SMILES N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diphenylguanidine
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
Peso formulazione 211.1109