Learn More
1,3-Diphenylpropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Diphenylpropane |
| CAS | 1081-75-0 |
| Formula molecolare | C15H16 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16/c1-3-8-14(9-4-1)12-7-13-15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=CC=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.28 |
| Peso formulazione | 196.1252 |