Learn More
1,3-Diphenylurea, TRC
Codice prodotto. 30370239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370239 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48739325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Formula molecolare C13 H12 N2 O
Quantità 25 g
Sinonimo Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC Name 1,3-diphenylurea
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Peso formulazione 212.095