Learn More
1,3-Dithiane, 97%
Codice prodotto. 15760819 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15760819 100 g Bottiglia in vetro 100g
10042210 5 g Bottiglia in vetro 5g
10624652 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15760819 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169511000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-23-7
Formula molecolare C4H8S2
Molecular Weight (g/mol) 120.23
Numero MDL MFCD00006654
InChI Key WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
IUPAC Name 1,3-dithiane
SMILES C1CSCSC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dithiane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 54°C
Colore Beige to White
Densità 90g/mL
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Fieser 02,182; 03,135; 04,216; 05,287; 06,248; 07,142; 14,157; 16,161; 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Peso formulazione 120.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals, Needles or Powder