missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride (Phenylephrone Hydrochloride), Mikromol™
Descrizione
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride (Phenylephrone Hydrochloride)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenylephrone Hydrochloride |
| CAS | 94240-17-2 |
| Nomi componenti o analita | Phenylephrone Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H11 N O2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP), Phenylephrine Imp. C (EP), Phenylephrine USP Related Compound C, Phenylephrine USP RC C, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Phenylephrone Hydrochloride, Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI), Phenylephrine Related Compound C as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC Name | 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?