Learn More
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone), Mikromol™
Codice prodotto. 30460596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460596 4 x 25 mg 100mg
17972246 100 mg 100mg
17942336 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30460596 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0035.0500254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
CAS 121-71-1
Nomi componenti o analita 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC Name 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 136.0524 g/mol