Learn More
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11489430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489430 5 g 5g
11479430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489430 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50290.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5317-32-8
Formula molecolare C7H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.22
Numero MDL MFCD00023132
InChI Key LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
PubChem CID 79207
IUPAC Name 3-piperazin-1-ylpropan-1-ol
SMILES OCCCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Punto di fusione 48°C to 52°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 144.22
Percent Purity 98%