Learn More
1,3-Indanedione, 97%
Codice prodotto. 11914851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914851 100 g Bottiglia in vetro 100g
10366850 5 g Bottiglia in vetro 5g
10376850 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11914851 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122091000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 606-23-5
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.15
InChI Key UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC Name indene-1,3-dione
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 3-Indanedione
Punto di fusione 129.0°C to 132.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 07,694
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Indanedione
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico