Learn More
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10545174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10545174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10545174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45411DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 615534-73-1
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C9H8IN3
Numero MDL MFCD08271930
Quantità 1 g
Sinonimo 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-3-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl iodobenzene, 1-3-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole
InChI Key RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=NC=N2
IUPAC Name 1-[(3-iodophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
Molecular Weight (g/mol) 285.088
PubChem CID 18525776
Peso formulazione 285.08
Percent Purity 95%