Learn More
1-(3-Iodobenzyl)piperidine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10670084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10670084 1 g 1g
10041434 250 mg 250mg
10210275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10670084 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45211DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 859850-87-6
Formula molecolare C12H16IN
Molecular Weight (g/mol) 301.171
Numero MDL MFCD06797854
InChI Key DCRZUICHKJGHQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-iodobenzyl piperidine, 1-3-iodophenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodo-benzyl-piperidine
PubChem CID 17750314
IUPAC Name 1-[(3-iodophenyl)methyl]piperidine
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Iodobenzyl)piperidine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 301.17
Percent Purity 97%