Learn More
1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10075862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10075862 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10473223 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10075862 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21906CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 857283-59-1
Formula molecolare C11H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 184.198
Numero MDL MFCD07772799
InChI Key PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
PubChem CID 7162333
IUPAC Name 1-(3-isocyanatophenyl)pyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 97%