Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one, Mikromol™
Codice prodotto. 17920616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17920616 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17920616 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1497.220100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 586-37-8
Nomi componenti o analita 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity H, Rivastigmine Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(3-methoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 150.0681 g/mol