Learn More
1-(3-Methylphenyl)piperazine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10173011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10173011
Marca: Thermo Scientific Acros 345950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 41186-03-2
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00040734
InChI Key JIWHIRLNKIUYSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-methylphenyl piperazine, 1-m-tolyl piperazine, 1-m-tolylpiperazine, 1-3-methylphenyl-piperazine, 1-m-tolyl-piperazine, piperazine, 1-3-methylphenyl, 3-methylphenyl piperazine, 4-m-tolylpiperazine, 1-m-tolyl-piperzine, 4-m-tolyl-piperazine
PubChem CID 83111
IUPAC Name 1-(3-methylphenyl)piperazine
SMILES CC1=CC(=CC=C1)N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Methylphenyl)piperazine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5755 to 1.5785
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Methylphenyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.