Learn More
1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10295884 10 g 10g
10255934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01015EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 23787-80-6
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00014612
InChI Key QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC Name 1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Densità 1.1100g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 97%