Learn More
1,3-Naphthalenediol, TRC
Codice prodotto. 17994405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994405 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17994405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN344855500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Naphthalenediol
CAS 132-86-5
Formula molecolare C10H8O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,3-Dihydroxynaphthalene, NSC 115890, Naphthoresorcinol;
InChI Formula InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
SMILES Oc1cc(O)c2ccccc2c1
IUPAC Name naphthalene-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Peso formulazione 160.0524