Learn More
1,3-O-Bis(triisopropylsilyl) Glycerol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-O-Bis(triisopropylsilyl) Glycerol |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H48O3Si2/c1-15(2)25(16(3)4,17(5)6)23-13-21(22)14-24-26(18(7)8,19(9)10)20(11)12/h15-22H,13-14H2,1-12H3 |
| Peso formulazione | 404.3142 |