Learn More
1,3-Phenylenediacetic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10609464
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
19806-17-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004341
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
29788
2-[3-(carboxymethyl)phenyl]acetic acid
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
19806-17-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004341
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
29788
2-[3-(carboxymethyl)phenyl]acetic acid
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 3-Phenylenediacetic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 173°C to 177°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H4(CH2CO2H)2
Quantità 1 g
Beilstein 09, 874
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Phenylenediacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.