Learn More
1,3-Propane sultone, 97%
Codice prodotto. 15394968 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15394968 100 g 100g
15384968 25 g 25g
15374968 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15394968 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131421000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-71-4
Formula molecolare C3H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 122.14
Numero MDL MFCD00005355
InChI Key FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
IUPAC Name oxathiolane 2,2-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Propane sultone
Punto di fusione 30.0°C to 33.0°C
Densità 1.3920g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.392
Peso formulazione 122.14
Percent Purity 97%