Learn More
1,3-Propane sultone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11420731 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11420731 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11420731 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215639125
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Identificatori chimici
CAS 1120-71-4
Formula molecolare C3H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 122.14
Numero MDL MFCD00005355
InChI Key FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
IUPAC Name 1,2λ⁶-oxathiolane-2,2-dione
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Propane sultone
Nota nome Cell Biology and Analysis
Colore Yellow
Densità 1.392g/mL at 25°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 122.14
Percent Purity 0.998
Grado Not Available
Forma fisica Semi-solid