Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 3-Propanediol |
| Punto di fusione | -32.0°C |
| Densità | 1.0520g/mL |
| Punti di ebollizione | 214.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 140°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HO(CH2)3OH |
| Indice di rifrazione | 1.4380 to 1.4400 |
| Vedi altri risultati |