Learn More
1,3-Propanediol, Mikromol™
Codice prodotto. 30049939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049939 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049939 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0752.030500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Propanediol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Propanediol
CAS 504-63-2
Nomi componenti o analita 1,3-Propanediol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMILES OCCCO
IUPAC Name propane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Quantità 500 mg
Peso formulazione 76.0524 g/mol