Learn More
1,3-Propanediol, TRC
Codice prodotto. 30137596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137596 50 g 50g
30133116 10 g 10g
30007633 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137596 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP76032050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-63-2
Formula molecolare C3 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Sinonimo 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
IUPAC Name propane-1,3-diol
SMILES OCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Propanediol
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Peso formulazione 76.0524