Learn More
1,3-Propanedithiol, 97%
Descrizione
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
Solubility
Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether, chloroform, etherMiscible with alcohol, ether, chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with bases, oxidizing agents, reducing agents and alkali metals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Propanedithiol |
| Punto di fusione | -79°C |
| Densità | 1.077 |
| Punti di ebollizione | 168°C to 170°C |
| Punto d'infiammabilità | 63°C (145°F) |
| Odore | Stench |
| Indice di rifrazione | 1.54 |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN3334 |
| Beilstein | 1071197 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,3-Propanedithiol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanedithiol