Learn More
1,3-Propanesultone, 99%
Codice prodotto. 11488980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488980 10 g 10g
11498980 50 g 50g
11408990 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488980 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11923.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
Solubility
Soluble in water (100 mg/ml), chloroform, esters, methanol, and aromatic hydrocartions.
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS are available online at www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-71-4
Formula molecolare C3H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 122.14
Numero MDL MFCD00005355
InChI Key FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Propanesultone
Punto di fusione 30°C to 33°C
Densità 1.392
Punti di ebollizione 179°C to 181°C (30 mm)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 10 g
Beilstein 109782
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions.
IUPAC Name oxathiolane 2,2-dioxide
Peso formulazione 122.14
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Propanesultone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone