Learn More
1,3-Propanesultone, TRC
Codice prodotto. 30134839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134839 100 g 100g
30041289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134839 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP760800100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-71-4
Formula molecolare C3 H6 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 122.14
Sinonimo 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, γ-sultone (6CI), 1,3-Propane sultone, 1,3-Trimethylene sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid γ-sultone, NSC 42386, Propane sultone, Propyl sultone, γ-Propane sultone
IUPAC Name oxathiolane 2,2-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Propanesultone
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Peso formulazione 122.0038