Learn More
1,3-Pyrenediamine, TRC
Codice prodotto. 30415377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415377 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP98930050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Pyrenediamine
CAS 92821-64-2
Formula molecolare C16H12N2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,3-Diaminopyrene
InChI Formula InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2
SMILES Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC Name pyrene-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 232.28
Peso formulazione 232.1