Learn More
1-(3-Pyridyl)ethylamine, 96%
Codice prodotto. 15443357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443357 250 mg 250mg
11351979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26047.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56129-55-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56129-55-6
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD01691641,MFCD09256803
InChI Key IQVQNBXPYJGNEA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-pyridin-3-yl-ethylamine, 1-3-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-3-yl ethanamine, 3-1-aminoethyl pyridine, 1-3-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-3-yl ethan-1-amine, alpha-methyl-3-pyridinemethylamine, 3-pyridinemethylamine, alpha-methyl, 1-pyridin-3-ylethyl amine, 1-3-pyridyl ethanamine
PubChem CID 2771688
IUPAC Name 1-pyridin-3-ylethanamine
SMILES CC(N)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Pyridyl)ethylamine
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 96%