Learn More
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium Inner Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium','Inner Salt |
| CAS | 15471-17-7 |
| Formula molecolare | C8 H11 N O3 S |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide','inner salt (6CI,7CI), Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','hydroxide','inner salt (8CI), 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betaine, 1-Pyridiniumpropane-3-sulfonate, 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, N-Propylpyridinesulfonic acid betaine, NDSB 201, PPS |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1 |
| IUPAC Name | 3-pyridin-1-ium-1-ylpropane-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.24 |
| Peso formulazione | 201.046 |