Learn More
1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631365 250 mg 250mg
10376772 1 g 1g
10748835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631365 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00869CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 306937-27-9
Formula molecolare C10H17ClN2
Molecular Weight (g/mol) 200.71
InChI Key XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2801514
IUPAC Name (3-tert-butylphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.71
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche