Learn More
1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 200.71 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |