Learn More
1,3-Thiazol-2-ylmethanol, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10636463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636463 1 g Amber Glass Bottle 1g
10623595 5 g Amber Glass Bottle 5g
10376964 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10636463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09509DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 14542-12-2
Formula molecolare C4H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 115.15
Numero MDL MFCD06200855
InChI Key JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
PubChem CID 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1,3-thiazol-2-ylmethanol
Peso formulazione 115.16
Percent Purity 97%