Learn More
1,3-Thiazole-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11330567 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10175493 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11330567 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 14190-59-1
Formula molecolare C4H3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 129.133
Numero MDL MFCD02094169
InChI Key IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
IUPAC Name 1,3-thiazole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CSC(=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Thiazole-2-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 129.14
Percent Purity 95%