Learn More
1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol, 98%
Codice prodotto. 11485846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485846 5 g 5g
11475846 1 g 1g
11495846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485846 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22218.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88462-65-1 | C11H9F3O2 | 230.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88462-65-1
Formula molecolare C11H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 230.19
Numero MDL MFCD02683085
InChI Key OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-ol, 1-3-trifluoromethyl phenoxy but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy, acmc-20drht, 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-o
PubChem CID 11172256
IUPAC Name 1-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-3-yn-2-ol
SMILES OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol
Punto di fusione 30°C to 33°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 230.19
Percent Purity 98%