Learn More
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Mikromol™
Description
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Mikromol
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| CAS | 97928-18-2 |
| Nomi componenti o analita | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H29 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Ebastine Imp. D (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Related Compound D, Ebastine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2 |
| Show More |