Learn More
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Mikromol™
Descrizione
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 943-27-1 |
| Nomi componenti o analita | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H16 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ebastine Imp. B (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Related Compound B, Ebastine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 1-(4-tert-butylphenyl)ethanone |
| Vedi altri risultati |