Learn More
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone, Mikromol™
Codice prodotto. 30457954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457954 4 x 25 mg -
30052157 100 mg 100mg
30050894 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457954 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0491.2400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
CAS 84162-82-3
Nomi componenti o analita 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H15 F2 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
InChI Formula InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC Name 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 267.28
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 267.275 g/mol