Learn More
1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Mikromol™
Codice prodotto. 17911856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911856 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Isobutylacetophenone
CAS 38861-78-8
Nomi componenti o analita 4'-Isobutylacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H16 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ibuprofen Imp. E (EP), Ibuprofen USP Related Compound C, Ibuprofen USP RC C, 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Related Compound C, Ibuprofen Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Quantità 100 mg
Peso formulazione 176.1201 g/mol