Learn More
Hamilton™ 1/4-28 Fittings and Washers (12 ga.) 10/pk
Codice prodotto. 11522335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
11522335 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11522335 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 88807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    133.20€ / pezzi 10
    Risparmia 11.80€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Hamilton offers a diverse line of inert fittings fittings and connectors made from CTFE. The fittings are designed for use with industry standard luer and luer lock products like our syringes as well as threaded 1/4-28 and M6 flat bottom ports.
Specifica
Tipo 1/4-28 Fittings and Washers (12 ga.) 10/pk
Quantità confezione 10/Pk.