Learn More
1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazino]ethan-1-one, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10795853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10795853 50 g 50g
10557864 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795853 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02047EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 67914-60-7
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD00044905
InChI Key AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC Name 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%