Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine, 98%
Codice prodotto. 15446577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446577 5 g 5g
15436577 1 g 1g
15456577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15446577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33726.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247234-41-9
Formula molecolare C11H16N4O
Molecular Weight (g/mol) 220.28
Numero MDL MFCD11986905
InChI Key ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
IUPAC Name 2-(4-morpholin-4-ylphenyl)guanidine
SMILES NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Densità 1.309
Quantità 5 g
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 98%